Learn More
N-[(2R)-3-[[3-Fluoro-4-(4-morfolinil)fenil]amino]-2-hidroxipropil]acetamida, TRC
Código de producto. 30005903
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005903 10 mg 10 miligramos
30008627 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30005903 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59495010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 333753-67-6
Fórmula molecular C15H22FN3O3
Peso molecular (g/mol) 311.35
Sinónimo Acetamide, N-[(2R)-3-[[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-2-hydroxypropyl]-, N-[(2R)-3-(3-Fluoro-4-morpholinoanilino)-2-hydroxypropyl]acetamide
Nombre IUPAC N-[(2R)-3-(3-fluoro-4-morfolina 4-yllanilino)-2-hidroxipropil]acetamida
SMILES CC(=O)NC[C@H](O)CNc1ccc(N2CCOCC2)c(F)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(2R)-3-([3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-2-hydroxypropyl)acetamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22FN3O3/c1-11(20)17-9-13(21)10-18-12-2-3-15(14(16)8-12)19-4-6-22-7-5-19/h2-3,8,13,18,21H,4-7,9-10H2,1H3,(H,17,20)/t13-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.165
Porcentaje de pureza >95%