Learn More
Éster 1,1-dimetiletílico del ácido N-[(2R)-2-hidroxi-2-[3-(fenilmetoxi)fenil]etil]-N-metilcarbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(2R)-2-Hydroxy-2-[3-(phenylmethoxy)phenyl]ethyl]-N-methylcarbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 1049973-21-8 |
| Fórmula molecular | C21H27NO4 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H27NO4/c1-21(2,3)26-20(24)22(4)14-19(23)17-11-8-12-18(13-17)25-15-16-9-6-5-7-10-16/h5-13,19,23H,14-15H2,1-4H3/t19-/m0/s1 |
| SMILES | CN(C[C@H](O)c1cccc(OCc2ccccc2)c1)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | N-[(2R)-2-hidroxi-2-(3-fenilmetoxifenil)etil]-N-metilcarbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 357.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 357.194 |