Learn More
Éster 1,1-dimetiletílico del ácido N-[(2R)-2-hidroxi-2-[3-(fenilmetoxi)fenil]etil]-N-metilcarbámico, TRC
Código de producto. 30405032
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30405032 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30405032 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9429105G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(2R)-2-Hydroxy-2-[3-(phenylmethoxy)phenyl]ethyl]-N-methylcarbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
CAS 1049973-21-8
Fórmula molecular C21H27NO4
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27NO4/c1-21(2,3)26-20(24)22(4)14-19(23)17-11-8-12-18(13-17)25-15-16-9-6-5-7-10-16/h5-13,19,23H,14-15H2,1-4H3/t19-/m0/s1
SMILES CN(C[C@H](O)c1cccc(OCc2ccccc2)c1)C(=O)OC(C)(C)C
Nombre IUPAC N-[(2R)-2-hidroxi-2-(3-fenilmetoxifenil)etil]-N-metilcarbamato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 357.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.194
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.