Learn More
N-[(2E)-6,6-Dimetil-2-hepteno-4-yn-1-il]-N-metil-2-naftalenmetamina Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30134760
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134760 500 mg 500 miligramos
17964915 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134760 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD473210500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 877265-30-0
Fórmula molecular C21 H25 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 327.89
Sinónimo (2E)-N,6,6-Trimethyl-N-(naphthalen-2-ylmethyl)hept-2-en-4-yn-1-amine Hydrochloride, Terbinafine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, trans-Isoterbinafine Hydrochloride
Nombre IUPAC (E)-N,6,6-trimetil-N-(naftalena-2-ilmetil)hept-2-en-4-yn-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.CN(C\C=C\C#CC(C)(C)C)Cc1ccc2ccccc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Isoterbinafine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25N.ClH/c1-21(2,3)14-8-5-9-15-22(4)17-18-12-13-19-10-6-7-11-20(19)16-18;/h5-7,9-13,16H,15,17H2,1-4H3;1H/b9-5+;
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.1754
Porcentaje de pureza >95%