Learn More
N-[(2E)-6,6-Dimetil-2-hepteno-4-yn-1-il]-N,4-dimetil-1-naftalenmetamina Cloruro, TRC
Código de producto. 30135055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135055 250 mg 250 miligramos
30006712 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135055 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD473215250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 877265-33-3
Fórmula molecular C22 H27 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 341.917
Sinónimo (2E)-N,6,6-Trimethyl-N-[(4-methylnaphthalen-1-yl)methyl]-hept-2-en-4-yn-1-amine Hydrochloride, Terbinafine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, 4-Methylterbinafine Hydrochloride
Nombre IUPAC (E)-N,6,6-trimetil-N-[(4-metilnaftalena-1-il)metil]hept-2-en-4-yn-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.CN(C\C=C\C#CC(C)(C)C)Cc1ccc(C)c2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylterbinafine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H27N.ClH/c1-18-13-14-19(21-12-8-7-11-20(18)21)17-23(5)16-10-6-9-15-22(2,3)4;/h6-8,10-14H,16-17H2,1-5H3;1H/b10-6+;
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.191
Porcentaje de pureza >95%