Learn More
N-[(2E)-3-(3,4-dimetoxifenil)-2-propen-1-il]-4-fluorobencenometanamina, TRC
Código de producto. 30369079
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30369079 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30369079 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD628490250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(2E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-propen-1-yl]-4-fluorobenzenemethanamine
CAS 729612-62-8
Fórmula molecular C18H20FNO2
Cantidad 250 mg
Sinónimo N-[(2E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-propenyl]-4-fluoro-benzenemethanamine, (E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-(4-fluorobenzyl)prop-2-en-1-amine
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20FNO2/c1-21-17-10-7-14(12-18(17)22-2)4-3-11-20-13-15-5-8-16(19)9-6-15/h3-10,12,20H,11,13H2,1-2H3/b4-3+
SMILES COc1ccc(\C=C\CNCc2ccc(F)cc2)cc1OC
Nombre IUPAC (E)-3-(3,4-dimetoxifenil)-N-[(4-fluorofenil)metil]prop-2-en-1-amina
Peso molecular (g/mol) 301.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.1478
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.