Learn More
N-[(2E)-3-(3,4-Dihidroxifenil)-1-oxo-2-propen-1-il]-L-ácido aspártico, TRC
Código de producto. 30179478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179478 100 mg 100 miligramos
30179123 10 mg 10 miligramos
30179319 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179478 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD790020100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 860295-20-1
Fórmula molecular C13H13NO7
Peso molecular (g/mol) 295.24
Sinónimo N-[(2E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]-L-aspartic Acid
SMILES OC(=O)C[C@H](NC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(2E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]-L-aspartic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13NO7/c15-9-3-1-7(5-10(9)16)2-4-11(17)14-8(13(20)21)6-12(18)19/h1-5,8,15-16H,6H2,(H,14,17)(H,18,19)(H,20,21)/b4-2+/t8-/m0/s1