Learn More
N-(23-Amino-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricos-1-il)-2-[2,6-bis(1,1-dimetiletil)-4-[6-(4-metil-1-piperazinil)[2,6′-bi-1H-benzimidazol]-2′-il]fenoxi]acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(23-Amino-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricos-1-yl)-2-[2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-[6-(4-methyl-1-piperazinyl)[2,6'-bi-1H-benzimidazol]-2'-yl]phenoxy]acetamide |
| CAS | 1071790-45-8 |
| Fórmula molecular | C51H76N8O9 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C51H76N8O9/c1-50(2,3)40-32-38(49-55-42-10-8-37(34-44(42)56-49)48-54-43-11-9-39(35-45(43)57-48)59-16-14-58(7)15-17-59)33-41(51(4,5)6)47(40)68-36-46(60)53-13-19-62-21-23-64-25-27-66-29-31-67-30-28-65-26-24-63-22-20-61-18-12-52/h8-11,32-35H,12-31,36,52H2,1-7H3,(H,53,60)(H,54,57)(H,55,56) |
| SMILES | CN1CCN(C2=CC=C3N=C(C4=CC=C5C(N=C(C6=CC(C(C)(C)C)=C(OCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN)=O)C(C(C)(C)C)=C6)N5)=C4)NC3=C2)CC1 |
| Nombre IUPAC | N-(23-amino-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosil)-2-(2,6-di-terc-butil-4-(6-(4-metilpiperazin-1-il)-1H,1'H-[2,5'-bibenzo[d]imidazol]-2'-il)fenoxi)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 945.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 944.57 |