Learn More
Cloruro de N-[2-(trimetilamonio)etil]maleimida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[2-(Trimethylammonium)ethyl]maleimide Chloride |
| CAS | 69684-10-2 |
| Fórmula molecular | C9 H21 N2 . Cl |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H21N2.ClH/c1-11(2,3)9-8-10-6-4-5-7-10;/h4-9H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].C[N+](C)(C)CCN1CCCC1 |
| Nombre IUPAC | cloruro de trimetil(2-pirrolidin-1-iletil)azanio |
| Peso molecular (g/mol) | 192.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.1393 |