Learn More
N-(2-succinil) fenilefrina (mezcla de diastereómeros) (> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Succinyl) Phenylephrine (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 915278-80-7 |
| Fórmula molecular | C13 H17 N O6 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | N-[(2R)-2-Hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]-N-methyl-aspartic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17NO6/c1-14(10(13(19)20)6-12(17)18)7-11(16)8-3-2-4-9(15)5-8/h2-5,10-11,15-16H,6-7H2,1H3,(H,17,18)(H,19,20)/t10?,11-/m0/s1 |
| SMILES | CN(C[C@H](O)c1cccc(O)c1)C(CC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[[(2R)-2-hidroxi-2-(3-hidroxifenil)etil]-metilamino]butanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 283.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 283.1056 |