Learn More
N-(2-succinil) fluvoxamina, TRC
Código de producto. 30004142
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004142 50 mg 50 miligramos
30004088 5 mg 5 miligramos
30005973 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004142 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68880050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 259526-43-7
Fórmula molecular C19 H25 F3 N2 O6
Peso molecular (g/mol) 434.41
Sinónimo N-[2-[[(E)-[5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentylidene]amino]oxy]ethyl]aspartic acid, (2RS)-2-[[2-[[[(1E)-5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentylidene]amino]oxy]ethyl]amino]butanedioic acid, Fluvoxamine Maleate Imp. C (EP)
Nombre IUPAC 2-[2-[(E)-[5-metaxi-1-[4-(trifluorometil)fenil]pentilideno]amino]oxietilamino]ácido butanedioico
SMILES COCCCC\C(=N/OCCNC(CC(=O)O)C(=O)O)\c1ccc(cc1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Succinyl) Fluvoxamine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C19H25F3N2O6/c1-29-10-3-2-4-15(13-5-7-14(8-6-13)19(20,21)22)24-30-11-9-23-16(18(27)28)12-17(25)26/h5-8,16,23H,2-4,9-12H2,1H3,(H,25,26)(H,27,28)/b24-15+
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.1665
Porcentaje de pureza >95%