Learn More
N-(2-Piridil)tiourea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397786 1 g 1 g
11307796 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397786 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11465.03
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 14294-11-2 | C6H7N3S | 153.20 g/mol
N-(2-Pyridyl)thiourea is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La n-(2-piridil)tiourea es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14294-11-2
Fórmula molecular C6H7N3S
Peso molecular (g/mol) 153.20
Número MDL MFCD00041227
Clave InChI SLUHLANJIVXTRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-pyridin-2-yl thiourea, 2-pyridylthiourea, 1-pyridin-2-ylthiourea, 1-2-pyridyl-2-thiourea, n-2-pyridinyl-thiourea, pyridin-2-yl thiourea, pyridin-2-yl-thiourea, n-pyridin-2-ylthiourea, n-2-pyridinyl thiourea, 2-pyridyl thiourea
PubChem CID 1490491
Nombre IUPAC piridin-2iltiourea
SMILES NC(=S)NC1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Pyridyl)thiourea
Punto de fusión 146°C to 149°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 117849
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.21
Porcentaje de pureza 98%