Learn More
Ácido N-(2-Piridil)oxámico, TRC
Código de producto. 30137961
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137961 1 g 1 g
17900335 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137961 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP9957001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13120-39-3
Fórmula molecular C7 H6 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 166.13
Sinónimo N-(2-Pyridinyl)oxamic Acid
Nombre IUPAC Ácido 2-oxo-2-(piridina-2-ilamino)acético
SMILES OC(=O)C(=O)Nc1ccccn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Pyridinyl)oxamic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6N2O3/c10-6(7(11)12)9-5-3-1-2-4-8-5/h1-4H,(H,11,12)(H,8,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0378
Porcentaje de pureza >95%