Learn More
N-(2-piridil)bis(trifluorometanosulfonimida), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 97.0°C (2.0 mmHg) |
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulfonimide) |
| Punto de fusión | 40.0°C to 43.0°C |
| Color | Blanco |
| % mín. CAS | 96.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Forma física | Polvo cristalino o cristales |
| Cantidad | 25 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (HPLC) |
| Fieser | 17,293 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- N-(2-Pyridyl)bis(trifluoroethanesulfonimide)
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.