Learn More
Ácido N-(2-piridinil)oxámico, Mikromol™
Código de producto. 17994186
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17994186 25 mg 25 miligramos
17922336 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17994186 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0084.140025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido N-(2-piridinil)oxámico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Pyridinyl)oxamic Acid
CAS 13120-39-3
Nombres de analitos o componentes N-(2-Pyridinyl)oxamic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H6 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N-(2-Pyridinyl)oxamic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6N2O3/c10-6(7(11)12)9-5-3-1-2-4-8-5/h1-4H,(H,11,12)(H,8,9,10)
SMILES OC(=O)C(=O)Nc1ccccn1
Nombre IUPAC Ácido 2-oxo-2-(piridin-2-ilamino)acético
Peso molecular (g/mol) 166.13
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0378 g/mol