Learn More
Clorhidrato de ácido N-(2-piridinil)oxámico, Mikromol™
Código de producto. 17954176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17954176 100 mg 100 miligramos
17963806 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17954176 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0084.17
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de ácido N-(2-piridinil)oxámico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Pyridinyl)oxamic Acid Hydrochloride
CAS 2731671-59-1
Nombres de analitos o componentes N-(2-Pyridinyl)oxamic Acid Hydrochloride
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C7 H6 N2 O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Nateglinide IPP Impurity Dicyclohexylammonium Salt, N-(2-Pyridinyl)oxamic Acid Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24ClN3.2ClH/c1-19(2)11-9-16(13-18,10-12-20(3)4)14-5-7-15(17)8-6-14;;/h5-8H,9-12H2,1-4H3;2*1H
SMILES Cl.OC(=O)C(=O)Nc1ccccn1
Nombre IUPAC ácido 2-oxo-2-(piridin-2-ilamino)acético;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 202.6
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.0145 g/mol