Learn More
N-2-piridinil-beta-alanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-2-Pyridinyl-beta-alanine |
| CAS | 104961-64-0 |
| Fórmula molecular | C8H10N2O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-(2-Pyridinylamino)propionic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10N2O2/c11-8(12)4-6-10-7-3-1-2-5-9-7/h1-3,5H,4,6H2,(H,9,10)(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)CCNc1ccccn1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(piridin-2-ilamino)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 166.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.0742 |