Learn More
N-2-piridinil-1,2-etanodiamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-2-Pyridinyl-1,2-ethanediamine |
| CAS | 74764-17-3 |
| Fórmula molecular | C7 H11 N3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11N3/c8-4-6-10-7-3-1-2-5-9-7/h1-3,5H,4,6,8H2,(H,9,10) |
| SMILES | NCCNc1ccccn1 |
| Nombre IUPAC | N'-piridin-2-iletano-1,2-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 137.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.0953 |