Learn More
N-(2-propenil)-2-metilsulfonil-10H-fenotiazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Propenyl)-2-methylsulfonyl-10H-phenothiazine |
| CAS | 1391053-21-6 |
| Fórmula molecular | C16H15NO2S2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N-(2-Propenyl)-2-methylsulfonyl-phenothiazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15NO2S2/c1-3-10-17-13-6-4-5-7-15(13)20-16-9-8-12(11-14(16)17)21(2,18)19/h3-9,11H,1,10H2,2H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CC=C)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-metilsulfonil-10-prop-2-enilfenotiazina |
| Peso molecular (g/mol) | 317.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 317.0544 |