Learn More
N-(2-propenil)-2-metilsulfonil-10H-fenotiazina-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Propenyl)-2-methylsulfonyl-10H-phenothiazine-d5 |
| CAS | 1794940-43-4 |
| Fórmula molecular | C16H10D5NO2S2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | N-(2-Propenyl)-2-methylsulfonyl-phenothiazine-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15NO2S2/c1-3-10-17-13-6-4-5-7-15(13)20-16-9-8-12(11-14(16)17)21(2,18)19/h3-9,11H,1,10H2,2H3/i1D2,3D,10D2 |
| SMILES | [2H]C(=C([2H])C([2H])([2H])N1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)S(=O)(=O)C)[2H] |
| Nombre IUPAC | 2-metilsulfonil-10-(1,1,2,3,3-pentadeuterioprop-2-enil)fenotiazina |
| Peso molecular (g/mol) | 322.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.0858 |