Learn More
N-(2-propenil)-2-metilsulfonil-10H-fenotiazina-d5, TRC
Código de producto. 30424624
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30424624 25 mg 25 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30424624 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP76895225MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material N-(2-Propenyl)-2-methylsulfonyl-10H-phenothiazine-d5
CAS 1794940-43-4
Fórmula molecular C16H10D5NO2S2
Cantidad 25 mg
Sinónimo N-(2-Propenyl)-2-methylsulfonyl-phenothiazine-d5
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15NO2S2/c1-3-10-17-13-6-4-5-7-15(13)20-16-9-8-12(11-14(16)17)21(2,18)19/h3-9,11H,1,10H2,2H3/i1D2,3D,10D2
SMILES [2H]C(=C([2H])C([2H])([2H])N1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)S(=O)(=O)C)[2H]
Nombre IUPAC 2-metilsulfonil-10-(1,1,2,3,3-pentadeuterioprop-2-enil)fenotiazina
Peso molecular (g/mol) 322.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.0858
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.