Learn More
N-(2-(Feniltio)fenil)dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11-amina, TRC
Código de producto. 30417953
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30417953 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30417953 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP33741025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-(Phenylthio)phenyl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-amine
CAS 2206135-50-2
Fórmula molecular C25 H18 N2 S2
Cantidad 25 mg
Sinónimo Quetiapine Impurity
Fórmula InChI InChI=1S/C25H18N2S2/c1-2-10-18(11-3-1)28-23-16-8-5-13-20(23)26-25-19-12-4-7-15-22(19)29-24-17-9-6-14-21(24)27-25/h1-17H,(H,26,27)
SMILES N(C1=Nc2ccccc2Sc3ccccc13)c4ccccc4Sc5ccccc5
Nombre IUPAC N-(2-fenilsulfanilfenil)benzo[b][1,4]benzotiazepin-6-amina
Peso molecular (g/mol) 410.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.0911
Título del producto
Seleccione un problema
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.