Learn More
N-(2-(Feniltio)fenil)dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-(Phenylthio)phenyl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-amine |
| CAS | 2206135-50-2 |
| Fórmula molecular | C25 H18 N2 S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Quetiapine Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H18N2S2/c1-2-10-18(11-3-1)28-23-16-8-5-13-20(23)26-25-19-12-4-7-15-22(19)29-24-17-9-6-14-21(24)27-25/h1-17H,(H,26,27) |
| SMILES | N(C1=Nc2ccccc2Sc3ccccc13)c4ccccc4Sc5ccccc5 |
| Nombre IUPAC | N-(2-fenilsulfanilfenil)benzo[b][1,4]benzotiazepin-6-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 410.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 410.0911 |