Learn More
N-[2-(fenilsulfanil)fenil]formamida, Mikromol™
Descripción
N-[2-(fenilsulfanil)fenil]formamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[2-(Phenylsulfanyl)phenyl]formamide |
| CAS | 1489-24-3 |
| Nombres de analitos o componentes | N-[2-(Phenylsulfanyl)phenyl]formamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H11 N O S |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | Formamide, N-[2-(phenylthio)phenyl]-, Formanilide, 2'-(phenylthio)- (7CI,8CI), N-[(o-Phenylthio)phenyl]formamide, N-[2-(Phenylsulfanyl)phenyl]formamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11NOS/c15-10-14-12-8-4-5-9-13(12)16-11-6-2-1-3-7-11/h1-10H,(H,14,15) |
| SMILES | O=CNc1ccccc1Sc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N-(2-fenilsulfanilfenil)formamida |
| Mostrar más |