Learn More
N-(2-Feniletil)acetamida, TRC
Código de producto. 30420845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30420845 250 mg 250 miligramos
30419701 500 mg -
30415117 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30420845 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP335963250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 877-95-2
Fórmula molecular C10H13NO
Peso molecular (g/mol) 163.22
Sinónimo N-(beta-Phenylethyl)acetamide, N-2-Phenethylacetamide, N-Acetyl-2-phenylethylamine, N-Acetylphenethylamine, N-Phenethylacetamide, NSC 7177
Nombre IUPAC N-(2-feniletil)acetamida
SMILES CC(=O)NCCc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Phenylethyl)acetamide
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO/c1-9(12)11-8-7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.0997