Learn More
N-(2-fenoxifenil)metanosulfonamida, Mikromol™
Código de producto. 30049353
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049353 25 mg 25 miligramos
30049280 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049353 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0378.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-(2-fenoxifenil)metanosulfonamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Phenoxyphenyl)methanesulfonamide
CAS 51765-51-6
Nombres de analitos o componentes N-(2-Phenoxyphenyl)methanesulfonamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H13 N O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N-(2-Phenoxyphenyl)methanesulphonamide, Nimesulide Imp. B (EP), Nimesulide Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13NO3S/c1-18(15,16)14-12-9-5-6-10-13(12)17-11-7-3-2-4-8-11/h2-10,14H,1H3
SMILES CS(=O)(=O)Nc1ccccc1Oc2ccccc2
Nombre IUPAC N-(2-fenoxifenil)metanosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 263.31
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.0616 g/mol