Learn More
N-[2-(p-Bromocinamilamino)etil]-5-isoquinolina sulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[2-(p-Bromocinnamylamino)ethyl]-5-Isoquinoline Sulfonamide |
| CAS | 127243-85-0 |
| Fórmula molecular | C20 H20 Br N3 O2 S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | N-[2-(p-Bromocinnamylamino)ethyl]-5-Isoquinoline Sulfonamide, N-[2-[[3-(4-Bromophenyl)-2-propen-1-yl]amino]ethyl]-5-isoquinolinesulfonamide, H 89 (Pharmaceutical) Protein kinase inhibitor H89 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H20BrN3O2S/c21-18-8-6-16(7-9-18)3-2-11-22-13-14-24-27(25,26)20-5-1-4-17-15-23-12-10-19(17)20/h1-10,12,15,22,24H,11,13-14H2/b3-2+ |
| SMILES | Brc1ccc(\C=C\CNCCNS(=O)(=O)c2cccc3cnccc23)cc1 |
| Nombre IUPAC | N-[2-[[(E)-3-(4-bromofenil)prop-2-enil]amino]etil]isoquinolina-5-sulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 446.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 445.046 |