Learn More
N-(2-nitrobencil)-N-ciclohexil-N-metilamina, Mikromol™
Código de producto. 30462569
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30462569 4 x 25 mg -
30052287 100 mg 100 miligramos
30049996 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30462569 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0065.0100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-(2-nitrobencil)-N-ciclohexil-N-metilamina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Nitrobenzyl)-N-cyclohexyl-N-methylamine
CAS 80638-08-0
Nombres de analitos o componentes N-(2-Nitrobenzyl)-N-cyclohexyl-N-methylamine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H20 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N-(2-Nitrobenzyl)-N-cyclohexyl-N-methylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20N2O2/c1-15(13-8-3-2-4-9-13)11-12-7-5-6-10-14(12)16(17)18/h5-7,10,13H,2-4,8-9,11H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES CN(Cc1ccccc1[N+](=O)[O-])C2CCCCC2
Nombre IUPAC N-metil-N-[(2-nitrofenil)metil]ciclohexanamina
Peso molecular (g/mol) 248.32
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.1525 g/mol