Learn More
Ácido N-(2-N',N'-dimetilaminoetil)maleámico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N-(2-N',N'-Dimethylaminoethyl)maleamic Acid |
| CAS | 116503-79-8 |
| Fórmula molecular | C8H14N2O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14N2O3/c1-10(2)6-5-9-7(11)3-4-8(12)13/h3-4H,5-6H2,1-2H3,(H,9,11)(H,12,13)/b4-3- |
| SMILES | CN(C)CCNC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (Z)-4-[2-(dimetilamino)etilamino]-4-oxobut-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 186.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.1004 |