Learn More
N~2~,N~2~-Dialil-1,3,5-triazina-2,4,6-triamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Diallylmelamine |
| CAS | 91-77-0 |
| Fórmula molecular | C9 H14 N6 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14N6/c1-3-5-15(6-4-2)9-13-7(10)12-8(11)14-9/h3-4H,1-2,5-6H2,(H4,10,11,12,13,14) |
| SMILES | Nc1nc(N)nc(n1)N(CC=C)CC=C |
| Nombre IUPAC | 4-N,4-N-bis(prop-2-enil)-1,3,5-triazina-2,4,6-triamina |
| Peso molecular (g/mol) | 206.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.128 |