Learn More
N-(2-metilfenil)-2-(propilamino)acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Methylphenyl)-2-(propylamino)acetamide |
| CAS | 145133-92-2 |
| Fórmula molecular | C12 H18 N2 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | N-(2-Methylphenyl)-2-(propylamino)acetamide, Acetamide, N-(2-methylphenyl)-2-(propylamino)-, N-(2-Methylphenyl)-2-(propylamino)acetamide, NSC 40128, Prilocaine Imp. G (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18N2O/c1-3-8-13-9-12(15)14-11-7-5-4-6-10(11)2/h4-7,13H,3,8-9H2,1-2H3,(H,14,15) |
| SMILES | CCCNCC(=O)Nc1ccccc1C |
| Nombre IUPAC | N-(2-metilfenil)-2-(propilamino)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 206.284 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.142 |