Learn More
(±)-N-(2-metilbutiril)glicina-2,2-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylbutyrylglycine-d2 |
| CAS | 2469035-10-5 |
| Fórmula molecular | C7 D2 H11 N O3 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | N-(2-Methyl-1-oxobutyl)glycine-2,2-d2, N-(2-Methylbutanoyl)glycine-2,2-d2, 2-Methylbutyrylglycine-d2, N-(2-Methylbutanoyl)glycine-2,2-D2 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H13NO3/c1-3-5(2)7(11)8-4-6(9)10/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,8,11)(H,9,10)/i4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(NC(=O)C(C)CC)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2-dideuterio-2-(2-metilbutanoilamino)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 161.195 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.102 g/mol |
| Mostrar más |