Learn More
Diclorhidrato de N-[2-(metilamino)etil]-5-isoquinolinasulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[2-(Methylamino)ethyl]-5-isoquinolinesulfonamide','Dihydroc |
| CAS | 113276-94-1 |
| Fórmula molecular | C12 H15 N3 O2 S . 2 Cl H |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15N3O2S.2ClH/c1-13-7-8-15-18(16,17)12-4-2-3-10-9-14-6-5-11(10)12;;/h2-6,9,13,15H,7-8H2,1H3;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.CNCCNS(=O)(=O)c1cccc2cnccc12 |
| Nombre IUPAC | N-[2-(metilamino)etil]isoquinolina-5-sulfonamida; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 338.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 337.0419 |