Learn More
N-[2-[(Metilamino)carbonil]benzilo] Amlodipina, TRC
Código de producto. 17982065
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17982065 50 mg 50 miligramos
17934325 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17982065 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM28580050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 721958-72-1
Fórmula molecular C29 H32 Cl N3 O7
Peso molecular (g/mol) 570.03
Sinónimo 3-Ethyl 5-Methyl (4RS)-4-(2-Chlorophenyl)-6-methyl-2-[[2-[[2-(methylcarbamoyl)benzoyl]amino]ethoxy]methyl]-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Amlodipine Besilate Imp. B (EP)
Nombre IUPAC 5-O-etil 3-O-metil 4-(2-clorofenil)-2-metil-6-[2-[[2-(metilcarbamoil)benzoil]amino]etoximetil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(COCCNC(=O)c2ccccc2C(=O)NC)NC(=C(C1c3ccccc3Cl)C(=O)OC)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-ethyl 5-methyl (4RS)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-2-[(2-[(2-(methylcarbamoyl)benzoyl)amino]ethoxy)methyl]-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H32ClN3O7/c1-5-40-29(37)25-22(16-39-15-14-32-27(35)19-11-7-6-10-18(19)26(34)31-3)33-17(2)23(28(36)38-4)24(25)20-12-8-9-13-21(20)30/h6-13,24,33H,5,14-16H2,1-4H3,(H,31,34)(H,32,35)
Formula Weight (peso de la fórmula) 569.1929
Porcentaje de pureza >95%