Learn More
N-(2-metil-5-aminofenil)guanidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Methyl-5-aminophenyl)guanidine |
| CAS | 581076-64-4 |
| Fórmula molecular | C8 H12 N4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Guanidine, N-(5-amino-2-methylphenyl)-, Guanidine, (5-amino-2-methylphenyl)- (9CI), N-(5-Amino-2-methylphenyl)guanidine, (5-Amino-2-methylphenyl)guanidine, N-(2-Methyl-5-aminophenyl)guanidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12N4/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)12-8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H4,10,11,12) |
| SMILES | Cc1ccc(N)cc1NC(=N)N |
| Nombre IUPAC | 1-(5-amino-2-metilfenil)guanidina |
| Peso molecular (g/mol) | 164.208 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.106 |