Learn More
N-(2-Metil-4-nitrofenilo)-4-(3-piridinil)-2-pirimidinamina, TRC
Código de producto. 30240629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240629 500 mg 500 miligramos
30240621 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30240629 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM325590500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 796738-71-1
Fórmula molecular C16 H13 N5 O2
Peso molecular (g/mol) 307.31
Sinónimo 2-Pyrimidinamine, N-(2-methyl-4-nitrophenyl)-4-(3-pyridinyl)-, N-(2-Methyl-4-nitrophenyl)-4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinamine, N-(2-Methyl-4-nitrophenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine
Nombre IUPAC N-(2-metil-4-nitrofenil)-4-piridina-3-ilpirimidina-2-amina
SMILES Cc1cc(ccc1Nc2nccc(n2)c3cccnc3)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Methyl-4-nitrophenyl)-4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinamine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H13N5O2/c1-11-9-13(21(22)23)4-5-14(11)19-16-18-8-6-15(20-16)12-3-2-7-17-10-12/h2-10H,1H3,(H,18,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.1069