Learn More
N-(2-metil-4-nitrofenil)-4-(3-piridinil)-2-pirimidinamina, Mikromol™
Descripción
N-(2-metil-4-nitrofenil)-4-(3-piridinil)-2-pirimidinamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Methyl-4-nitrophenyl)-4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinamine |
| CAS | 796738-71-1 |
| Nombres de analitos o componentes | N-(2-Methyl-4-nitrophenyl)-4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinamine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H13 N5 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-Pyrimidinamine, N-(2-methyl-4-nitrophenyl)-4-(3-pyridinyl)-, N-(2-Methyl-4-nitrophenyl)-4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinamine, N-(2-Methyl-4-nitrophenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H13N5O2/c1-11-9-13(21(22)23)4-5-14(11)19-16-18-8-6-15(20-16)12-3-2-7-17-10-12/h2-10H,1H3,(H,18,19,20) |
| SMILES | Cc1cc(ccc1Nc2nccc(n2)c3cccnc3)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | N-(2-metil-4-nitrofenil)-4-piridin-3-ilpirimidin-2-amina |
| Mostrar más |