Learn More
N-(2-Metil-4-nitrofenil)-2,5-diclorobenzenosulfonamida, TRC
Código de producto. 30478611
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30478611 10 mg 10 miligramos
30466889 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30478611 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32535010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108409-83-2
Fórmula molecular C13 H10 Cl2 N2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 361.2
Sinónimo 2,5-Dichloro-N-(2-methyl-4-nitrophenyl)benzenesulfonamide, FH535
Nombre IUPAC 2,5-dicloro-N-(2-metil-4-nitrofenil)benzenosulfonamida
SMILES Cc1cc(ccc1NS(=O)(=O)c2cc(Cl)ccc2Cl)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Methyl-4-nitrophenyl)-2,5-dichlorobenzenesulfonamide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10Cl2N2O4S/c1-8-6-10(17(18)19)3-5-12(8)16-22(20,21)13-7-9(14)2-4-11(13)15/h2-7,16H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.9738