Learn More
N-(2-Metoxifenil)tiourea, 94 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15488939
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-(2-Methoxyphenyl)thiourea
CAS 1516-37-6
Punto de fusión 152°C to 156°C
Olor Odorless
Fórmula molecular C8H10N2OS
Número MDL MFCD00022162
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 778949
Sinónimo 2-methoxyphenyl thiourea, 1-2-methoxyphenyl thiourea, o-methoxyphenylthiourea, n-2-methoxyphenyl thiourea, n-o-methoxyphenyl thiourea, 1-2-methoxyphenyl-2-thiourea, 1-o-methoxyphenyl thiourea, urea, 1-o-methoxyphenyl-2-thio, 1-o-methoxyphenyl-2-thiourea
Clave InChI HXCHZMHFZXNFIX-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC=C1NC(=S)N
Nombre IUPAC (2-metoxifenil)tiourea
Peso molecular (g/mol) 182.241
PubChem CID 722774
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.25
Porcentaje de pureza 94%