Learn More
N-(2-metoxietil)-2,6-xilidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Methoxyethyl)-2,6-xylidine |
| CAS | 50563-55-8 |
| Fórmula molecular | C11H17NO |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | N-(2-Methoxyethyl)-2,6-dimethylbenzenamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17NO/c1-9-5-4-6-10(2)11(9)12-7-8-13-3/h4-6,12H,7-8H2,1-3H3 |
| SMILES | COCCNc1c(C)cccc1C |
| Nombre IUPAC | N-(2-metoxietil)-2,6-dimetilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 179.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.131 |