Learn More
N-(2-metoxi-5-metilfenil)bencenosulfonamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15492336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15492336 250 mg 250 miligramos
15482336 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15492336 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55897.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6964-02-9
Número MDL MFCD00085470
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Methoxy-5-methylphenyl)benzenesulfonamide
Fórmula molecular C14H15NO3S
Cantidad 250 mg
Sinónimo n-2-methoxy-5-methylphenyl benzenesulfonamide, 2'-methoxy-5'-methylbenzenesulfonanilide, benzenesulfonamide, n-2-methoxy-5-methylphenyl, 2-methoxy-5-methylphenyl phenylsulfonyl amine
Clave InChI SNCSZUJMKFNFHX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)OC)NS(=O)(=O)C2=CC=CC=C2
Nombre IUPAC N-(2-metoxi-5-metilfenil)bencenosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 277.34
PubChem CID 248884
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.34
Porcentaje de pureza 97%