Learn More
N-[2-(Metacriloiloxi)etil]-N,N-dimetil-N-(3-sulfopropil)betaína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[2-(Methacryloyloxy)ethyl]-N,N-dimethyl-N-(3-sulfopropyl)betaine |
| CAS | 3637-26-1 |
| Fórmula molecular | C11 H21 N O5 S |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | N-(3-Sulfopropyl)-N-(methacryloyloxyethyl)-N,N-dimethylammonium Betaine, N-(3-Sulfopropyl)-N-(methacryloxyethyl)-N,N-dimethylammonium Betaine, N-(2-Methacryloyloxyethyl)-N,N-dimethyl-N-(sulfopropyl)betain, N,N-Dimethyl-N-[2-(methacryloyloxy)ethyl]-N-(3-sulfopropyl)ammonium Betaine, N,N-Dimethyl-N-methacryloyloxyethyl-N-(3-sulfopropyl)ammonium Inner Salt, N,N-Dimethyl-N-[2-(methacryloyloxy)ethyl]-N-(3-sulfopropyl)ammonium Betaine, 3-[Dimethyl(methacryloyloxyethyl)ammonium]propanesulfonate, 3-[N,N-Dimethyl-N-(methacryloyloxyethyl)ammonium]propanesulfonate, DMAPS, Dimethyl(2-methacryloyloxyethyl)(3-sulfopropyl)ammonium, Hartomer HB 6380, N,N-Dimethyl(methacryloyloxyethyl)ammonium propanesulfonate, N,N-Dimethyl-N-(3-sulfonatopropyl)-2-(methacryloyloxy)ethane-1-aminium, N,N-Dimethyl-N-[2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl]-3-sulfo-1-propanaminium Inner Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H21NO5S/c1-10(2)11(13)17-8-7-12(3,4)6-5-9-18(14,15)16/h1,5-9H2,2-4H3 |
| SMILES | CC(=C)C(=O)OCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 3-[dimetil-[2-(2-metilprop-2-enoiloxi)etil]azaniumil]propano-1-sulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 279.353 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.114 |