Learn More
[N-(2-Maleimidoetil]etilendiamina-N,N,N',N'-ácido tetraacético, monoamida, grado técnico, TRC
Código de producto. 30477663
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477663 50 mg 50 miligramos
30475066 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30477663 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM13848050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185102-85-5
Fórmula molecular C16H22N4O9
Peso molecular (g/mol) 414.37
Sinónimo [N-(2-Maleimidoethyl]Ethylenediamine-N,N,N',N'-Tetraacetic Acid, Monoamide
Nombre IUPAC 2-[2-[bis(carboximetil)amino]etil-[2-[2-(2,5-dioxirrololidina-1-il)etilamino]-2-oxoxietil]aminoacético
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(=O)O)CC(=O)NCCN1C(=O)CCC1=O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [N-(2-Maleimido)ethyl]ethylenediamine-N,N,N',N'-tetraacetic Acid, Monoamide, Technical Grade
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24N4O9/c21-11(17-3-4-20-12(22)1-2-13(20)23)7-18(8-14(24)25)5-6-19(9-15(26)27)10-16(28)29/h1-10H2,(H,17,21)(H,24,25)(H,26,27)(H,28,29)
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.1543