Learn More
N-(2-maleimidoetil)-6-aminohexanamida, sal de ácido trifluoroacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Maleimidoethyl)-6-aminohexanamide, Trifluoroacetic Acid |
| CAS | 1185075-13-1 |
| Fórmula molecular | C12 H21 N3 O3 . C2 H F3 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H21N3O3.C2HF3O2/c13-7-3-1-2-4-10(16)14-8-9-15-11(17)5-6-12(15)18;3-2(4,5)1(6)7/h1-9,13H2,(H,14,16);(H,6,7) |
| SMILES | NCCCCCC(=O)NCCN1C(=O)CCC1=O.OC(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 6-amino-N-[2-(2,5-dioxopirrolidin-1-il)etil]hexanamida; ácido 2,2,2-trifluoroacético |
| Peso molecular (g/mol) | 369.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 369.1512 |
Título del producto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?