Learn More
N-(2-maleimidoetil)-6-aminohexanamida, sal de ácido trifluoroacético, TRC
Código de producto. 30480857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30480857 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30480857 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM13840025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Maleimidoethyl)-6-aminohexanamide, Trifluoroacetic Acid
CAS 1185075-13-1
Fórmula molecular C12 H21 N3 O3 . C2 H F3 O2
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H21N3O3.C2HF3O2/c13-7-3-1-2-4-10(16)14-8-9-15-11(17)5-6-12(15)18;3-2(4,5)1(6)7/h1-9,13H2,(H,14,16);(H,6,7)
SMILES NCCCCCC(=O)NCCN1C(=O)CCC1=O.OC(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 6-amino-N-[2-(2,5-dioxopirrolidin-1-il)etil]hexanamida; ácido 2,2,2-trifluoroacético
Peso molecular (g/mol) 369.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.1512