Learn More
N-(2-maleimidoetil)-6-aminohexanamida, sal de ácido trifluoroacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Maleimidoethyl)-6-aminohexanamide, Trifluoroacetic Acid |
| CAS | 1185075-13-1 |
| Fórmula molecular | C12 H21 N3 O3 . C2 H F3 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H21N3O3.C2HF3O2/c13-7-3-1-2-4-10(16)14-8-9-15-11(17)5-6-12(15)18;3-2(4,5)1(6)7/h1-9,13H2,(H,14,16);(H,6,7) |
| SMILES | NCCCCCC(=O)NCCN1C(=O)CCC1=O.OC(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 6-amino-N-[2-(2,5-dioxopirrolidin-1-il)etil]hexanamida; ácido 2,2,2-trifluoroacético |
| Peso molecular (g/mol) | 369.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 369.1512 |