Learn More
N-(2-indanil)anilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Indanyl)aniline |
| CAS | 33237-72-8 |
| Fórmula molecular | C15H15N |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Anilinoindan, 2-Phenylaminoindan, N-Phenyl-2-aminoindan, N-Phenyl-2-indanamine, 2,3-Dihydro-N-phenyl-1H-inden-2-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H15N/c1-2-8-14(9-3-1)16-15-10-12-6-4-5-7-13(12)11-15/h1-9,15-16H,10-11H2 |
| SMILES | C1C(Cc2ccccc12)Nc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | N-fenil-2,3-dihidro-1H-inden-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 209.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.1204 |