Learn More
N-(2-hidroxifenil)tiourea, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398475 5 g 5 g
11388475 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398475 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10519.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1520-26-9 | C7H8N2OS | 168.214 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1520-26-9
Fórmula molecular C7H8N2OS
Peso molecular (g/mol) 168.214
Número MDL MFCD00041159
Clave InChI VYBCFZXLXJUFPM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-hydroxyphenyl thiourea, 2-hydroxyphenyl thiourea, 2-hydroxy-phenyl-thiourea, 2-aminothioxomethyl amino phenol, o-hydroxyphenylthiourea, acmc-20ant0, thiourea, hydroxyphenyl, 1-o-hydroxyphenyl thiourea, n-2-hydroxyphenyl thiourea, thiourea, 2-hydroxyphenyl
PubChem CID 3003569
Nombre IUPAC (2-hidroxifenil)tiourea
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NC(=S)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Hydroxyphenyl)thiourea
Punto de fusión ∽158°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 1102479
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.22
Porcentaje de pureza 97%