Learn More
N-(2-hidroxifenil)propanamida, TRC
Código de producto. 30240863
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30240863 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30240863 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC10307550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6963-37-7
Fórmula molecular C9 H11 N O2
Peso molecular (g/mol) 165.189
Nombre IUPAC N-(2-hidroxifenil)propanamida
SMILES CCC(=O)Nc1ccccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-hydroxyphenyl)propanamide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO2/c1-2-9(12)10-7-5-3-4-6-8(7)11/h3-6,11H,2H2,1H3,(H,10,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.079