Learn More
N-(2-hidroxifenil)acetamida (2-acetamidofenol), Mikromol™
Código de producto. 17982346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17982346 25 mg 25 miligramos
17904056 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17982346 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0042.080025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-(2-hidroxifenil)acetamida (2-acetamidofenol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide (2-Acetamidophenol)
CAS 614-80-2
Nombres de analitos o componentes N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide (2-Acetamidophenol)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H9 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Paracetamol Imp. A (EP), Acetaminophen USP Related Compound C, Acetaminophen USP RC C, N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide, 2-Acetamidophenol, Acetaminophen Related Compound C, Paracetamol Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-4-2-3-5-8(7)11/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
SMILES CC(=O)Nc1ccccc1O
Nombre IUPAC N-(2-hidroxifenil)acetamida
Peso molecular (g/mol) 151.16
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 151,0633 g/mol