Learn More
Ácido N-2-hidroxietilpiperazina-N'-etanosulfónico-d18, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hepes (D18) |
| CAS | 203805-87-2 |
| Fórmula molecular | C8 2H18 N2 O4 S |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,11 D/hD |
| SMILES | [2 H]OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N1C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N(C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])S(=O)(=O)O[2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-[2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-4-(1,1,2,2-tetradeuterio-2-deuteriooxietil)piperazin-1-il]etanosulfonato de deuterio |
| Peso molecular (g/mol) | 256.415 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.212 g/mol |
| Mostrar más |